Merck
R381616
METHYL (2E)-2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H16N2O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
440.5
MDL number:
Other Notes