Merck
R339083
2-(3-ME-2,6-DIOXO-7-PR-2,3,6,7-4H-1H-PURIN-8-YLSULFANYL)-PROPIONIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H20N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
340.404
MDL number:
Other Notes