Merck
R231835
(5-CHLORO-2-ETHOXY-PHENYL)-(4-METHYL-PIPERAZIN-1-YL)-METHANONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H20Cl2N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
319.234
MDL number:
Other Notes