Merck
R142344
2-BENZYL-3-METHYL-1-[4-(2-PHENOXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]PYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C32H31N5O
Número de CAS:
Peso molecular:
501.637
MDL number:
Other Notes