Merck
R134090
2-(((2-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)(OXO)AC)AMINO)-N-CYCLOHEXYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H30N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
498.587
MDL number:
Other Notes