Merck
PH006817
methyl (2E)-(3-hydroxy-5-oxo-4-phenyl-2(5H)-furanylidene)(phenyl)ethanoate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H14O5
Número de CAS:
Peso molecular:
322.32
MDL number:
Other Notes