Merck
PH003229
2-[(1R,2aS,3aR)-1,10-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,2a,3b,4,5,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydronaphtho[1',2':6,7]indeno[1,7a-b]oxiren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H30O7
Peso molecular:
418.491