Merck
PH002370
Sigma-Aldrich
N-(4-{[4-(Acetylamino)phenyl]sulfinyl}phenyl)acetamide
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H16N2O3S
Número de CAS:
MDL number:
SMILES string
O=S(C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1)C2=CC=C(NC(C)=O)C=C2
InChI
1S/C16H16N2O3S/c1-11(19)17-13-3-7-15(8-4-13)22(21)16-9-5-14(6-10-16)18-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
InChI key
HABWONZJSRPOIE-UHFFFAOYSA-N