Merck
PH000672
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenyl)(diphenyl)methanol
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H15BrO
Número de CAS:
MDL number:
SMILES string
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=C(Br)C=CC=C3
InChI
1S/C19H15BrO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H