Documentos clave
MT51344776
Mettler-Toledo ISE standard solution
Iodide
About This Item
UNSPSC Code:
51191600
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
liquid
feature
1000 mg/L Concentration
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 51344776
volume
500 mL
General description
ISE standad for ion-selective electrodes
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)