Merck
L469513
N-BENZYL-2-{[(4-METHYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H26N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
434.562
MDL number:
Other Notes