Merck
L417602
2-{[4-CYCLOHEXYL-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(Z)-1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H33N5O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
507.66
MDL number:
Other Notes