Merck
L413542
3-ETHYL-2-[(3-METHYLBENZYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H22N2OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
370.539
MDL number:
Other Notes