Merck
L407054
N-(2-BROMO-4,6-DIFLUOROPHENYL)-2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H13BrClF2N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
536.786
MDL number:
Other Notes