Merck
L382620
3-(2-((4-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H21N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
435.506
MDL number:
Other Notes