Merck
L344060
8-[(DIBENZYLAMINO)METHYL]-7-(2-ETHOXYETHYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H31N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
461.569
MDL number:
Other Notes