Merck
L313203
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-ETHYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-((E)-{4-[(2,4-DICHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}METHYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H31Cl2N5O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
596.584
MDL number:
Other Notes