Merck
L309915
4-[(1E)-N-({[4-PHENYL-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)ETHANEHYDRAZONOYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H29N5O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
575.648
MDL number:
Other Notes