Merck
L285722
N-[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]-2-{[3-(4-METHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H22N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
474.542
MDL number:
Other Notes