Merck
L244872
N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-2-{[3-(4-METHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H24ClN3O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
526.08
MDL number:
Other Notes