Merck
L241458
2-(2-CHLOROPHENOXY)-N'-(4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H15ClN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
334.762
MDL number:
Other Notes