Merck
L110361
N-(4-BROMOPHENYL)-2-(2-((2-HO-1-NAPHTHYL)METHYLENE)HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H14BrN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
412.246
MDL number:
Other Notes