Documentos clave
GF92178715
Molybdenum-titanium alloy, Mo90Ti10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinónimos:
MO056010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.310,00
US$ 1.310,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.310,00
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.310,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 921-787-15
weight
100 g
max. part. size
45 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)