Documentos clave
GF55172965
Silicon carbide - reaction bonded
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
Sinónimos:
SI647950
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 551-729-65
Longitud
100 mm
diámetro
5.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)