Documentos clave
GF42283379
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
1000mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 2.85mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
CU107380
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 492,00
US$ 492,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 492,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 492,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 422-833-79
Longitud
1000 m
D.E. × D.I. × grosor
3.0 mm × 2.85 mm × 0.075 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)