Documentos clave
GF30506240
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
rod, 1000mm x 6.35mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI137910
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.090,00
US$ 1.090,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 1.090,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 305-062-40
L × diám.
1000 mm × 6.35 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)