Documentos clave
GF30428377
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 150 x 150mm, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable, light tight (lt)
Sinónimos:
FE290300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 349,00
US$ 349,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 349,00
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 349,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
description
light tight (lt)
form
annealed (precipitation hardenable
quarter hard)
foil (
quarter hard)
manufacturer/tradename
Goodfellow 304-283-77
size × thickness
150 mm × 150 mm × 0.05 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)