Documentos clave
GF13847025
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
100mm tube, 8.0mm outside diameter, 1.0mm wall thickness, 6mm inside diameter, annealed
Sinónimos:
FE247500
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 271,00
US$ 271,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 271,00
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 271,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 138-470-25
L × thickness
100 mm × 1.0 mm
O.D. × I.D.
8.0 mm × 6 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)