Merck
E32207
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-piperidinol
98%
Sinónimos:
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
129.20
Beilstein/REAXYS Number:
1186
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
98%
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
93-95 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN1CCCC(O)C1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)