Merck
D150045
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzoxazole
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Beilstein/REAXYS Number:
116452
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
99%
refractive index
n20/D 1.542 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2oc(C)nc2c1