Merck
D135003
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxy-4-nitrobenzene
99%
Sinónimos:
4-Nitroveratrole
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
bp
230 °C/17 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)[N+]([O-])=O
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1