CLS5644250
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 250 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
Seleccione un Tamaño
US$ 485,00
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 485,00
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
long
tamaño tapón
16
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5644-250
tol. measuring range
0.12 mL
capacidad
250 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)