Merck
929980
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,3,4-13C3
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinónimos:
(3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one-2,3,4-13C3 , DHEA 2,3,4-13C3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C16H28O2
Peso molecular:
291.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12142200
NACRES:
NA.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Level
assay
≥95% (CP)
mass shift
M+3
SMILES string
O[13C@H]([13CH2]1)[13CH2]C[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O
InChI key
FMGSKLZLMKYGDP-UXANGDFNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)