Merck
917583
3,4,5-Trimethoxy-13C3-benzyl alcohol
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C7H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
201.19
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
OCC1=CC(O[13CH3])=C(O[13CH3])C(O[13CH3])=C1
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)