Merck
904554
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-3-15N phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinónimos:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-3-15N, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 908,00
50 MG
US$ 2.830,00
US$ 908,00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 908,00
50 MG
US$ 2.830,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H6415NN4O9PSi
Peso molecular:
903.09
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.12
US$ 908,00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar más información
isotopic purity
≥98 atom % 15N
Quality Level
assay
≥95% (CP)
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C([15N]=C(NC(C)=O)C=C5)=O
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2
InChI key
QKWKXYVKGFKODW-FYANLFODSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)