Merck
88744
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[Di(1-naphthyl)phosphino]ferrocenyl}ethyldi-tert-butylphosphine
≥97%
Sinónimos:
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(di-1-naphthalenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J216-2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H44FeP2
Número de CAS:
Peso molecular:
642.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
assay
≥97%
optical purity
ee: ≥99%
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cccc4ccccc34)c5cccc6ccccc56)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H39P2.C5H5.Fe/c1-25(37(34(2,3)4)35(5,6)7)28-21-14-24-31(28)36(32-22-12-17-26-15-8-10-19-29(26)32)33-23-13-18-27-16-9-11-20-30(27)33;1-2-4-5-3-1;/h8-25H,1-7H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChI key
ZXFGVYYAQJHRID-WLOLSGMKSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)