Merck
86713
Sigma-Aldrich
Tetraethylphosphonium bromide
≥99.0%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2)4P(Br)
Número de CAS:
Peso molecular:
227.12
Beilstein:
3912956
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.0%
mp
333-335 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CC[P+](CC)(CC)CC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)