Merck
778958
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-chlorobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
Sinónimos:
2-Chlorophenyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4ClN3
Número de CAS:
Peso molecular:
153.57
Beilstein/REAXYS Number:
1817911
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥97% (HPLC)
form
solution
concentration
0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurities
≤2% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
InChI key
MHTPYRQIAMETSQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-27.4 °F
flash_point_c
-33 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)