Merck
736961
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
97%
Sinónimos:
2-Chloro-5-nitro-3-picoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
45-50 °C
grupo funcional
chloro
nitro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(cnc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-5(9(10)11)3-8-6(4)7/h2-3H,1H3
Clave InChI
OSIOIGXJUZTWRI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)