Merck
717029
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10BrNSSi
Número de CAS:
Peso molecular:
236.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
liquid
densidad
1.384 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)c1nc(Br)cs1
InChI
1S/C6H10BrNSSi/c1-10(2,3)6-8-5(7)4-9-6/h4H,1-3H3
Clave InChI
WLQGXFSBIGJXDA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)