Merck
712116
Sigma-Aldrich
meso-2,2′-Bipyrrolidine sesquioxalate salt
98%
Sinónimos:
(R*,S*)-2,2′-Bipyrrolidine sesquioxalate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16N2 · C3H3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
275.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥98.5% (GC)
98%
form
powder
impurities
≤0.5% water
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.C1CN[C@H](C1)[C@@H]2CCCN2.C3CN[C@H](C3)[C@@H]4CCCN4
InChI
1S/2C8H16N2.C2H2O4/c2*1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;3-1(4)2(5)6/h2*7-10H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)/t2*7-,8+;
InChI key
VSBQBHKEKBYWIP-BMROQPAASA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)