Merck
706701
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2-bromopyridine
97%
Sinónimos:
1-(2-Bromo-3-pyridinyl)ethanone, 3-(2-Bromopyridyl) methyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
200.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.572
density
1.552 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-9-7(6)8/h2-4H,1H3
InChI key
VYJZSPNXTDPUJW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)