Merck
698040
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylboronic acid MIDA ester
95%
Sinónimos:
2-(2-Bromophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaboracane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11BBrNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
311.92
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
powder
mp
205-213 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2Br
InChI
1S/C11H11BBrNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-4-2-3-5-9(8)13/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
OKCCXZGVZLOVRX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)