Merck
683264
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2(3H)-benzoxazolone
96%
Sinónimos:
5-Fluorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4FNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
153.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
solid
mp
173-177 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4FNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
KXMRAGBOYTUYGL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)