676160
trans-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-[(1E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, E-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
56-62 °C
SMILES string
COc1cc(OC)cc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)c1
InChI
1S/C16H23BO4/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)8-7-12-9-13(18-5)11-14(10-12)19-6/h7-11H,1-6H3/b8-7+
InChI key
NTOQJUAKAYKAPE-BQYQJAHWSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)