Merck
662089
Sigma-Aldrich
3-(2′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15BO4
Número de CAS:
Peso molecular:
258.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
141-145 °C
SMILES string
COc1ccccc1COc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-14-8-3-2-5-11(14)10-19-13-7-4-6-12(9-13)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
InChI key
ISSAOILCOPRMKF-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)