Merck
662070
Sigma-Aldrich
4-(4′-Isopentyloxyphenyl)phenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
4-(4-Isoamyloxyphenyl)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
284.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
≥95%
form
solid
mp
214-220 °C
SMILES string
CC(C)CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-13(2)11-12-21-17-9-5-15(6-10-17)14-3-7-16(8-4-14)18(19)20/h3-10,13,19-20H,11-12H2,1-2H3
InChI key
DCGWYEOALFPYHU-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)