Merck
65700
Sigma-Aldrich
N6-Methyladenine
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
6-(Methylamino)purine, N-Methyladenine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7N5
Número de CAS:
Peso molecular:
149.15
Beilstein/REAXYS Number:
7707
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥99.0% (HPLC)
mp
≥300 °C
SMILES string
CNc1ncnc2[nH]cnc12