Merck
651982
Sigma-Aldrich
4-Bromophenethyl bromide
96%
Sinónimos:
1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene, 4-Bromo-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
263.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
refractive index
n20/D 1.5954 (lit.)
bp
97-98.5 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.7272 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
InChI key
APTDRDYSJZQPPI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)