Merck
637327
Sigma-Aldrich
Holmium(III) oxide
nanopowder, <100 nm avg. part. size (DLS), ≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Rare earth
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 604,00
US$ 604,00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 604,00
About This Item
Fórmula lineal:
Ho2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
377.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 604,00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
nanopowder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: holmium
tam. prom. pieza
<100 nm (DLS)
tamaño de partícula
<50 nm (XRD)
mp
2330 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
Clave InChI
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.